Learn More
Bis(3-aminopropyl)phénylphosphine, conditionnée sous l’argon dans des flacons refermables ChemSeal™
Code produit 11355907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355907 10 g 10g
11345907 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043675.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Conditionnés sous Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6775-01-5
Numéro MDL MFCD00014834
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (3-aminopropyl)phenylphosphine
Densité 1.03 g/mL
Point d’ébullition 144°C (1 mmHg)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule moléculaire C2H5O3P
Indice de réfraction 1.5728
Quantité 10 g
Numéro UN UN3267
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme phosphonic acid, ethyl, ethylphosphonate, ethanephosphonic acid, phosphate analogue, 6, 4-ethylphosphonic acid, 2-propan-4-ylbenzoic acid, ethylphosphonic acid
Clé InChI GATNOFPXSDHULC-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCP(=O)(O)O
Nom IUPAC Acide éthylphosphonique
Poids moléculaire (g/mol) 108.03
CID PubChem 204482
Poids de la formule 224.29
Forme physique Liquide