Learn More
Bis(3-aminopropyl)phénylphosphine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355928 2 g 2g
11345928 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010427.04
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 6775-01-5 | Molecular Formula: C12H21N2P | Molecular Weight: 224.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6775-01-5
Formule moléculaire C12H21N2P
Poids moléculaire (g/mol) 224.29
Numéro MDL MFCD00014834
Clé InChI OEHBMEXOPYWPKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 3-aminopropyl phenylphosphine, 3,3'-phenylphosphinediyl bis propan-1-amine, 3-3-aminopropyl phenyl phosphanyl propan-1-amine, bis 3-aminopropyl phenyl phosphane, 1-propanamine,3,3'-phenylphosphinidene bis-9ci, bis 3-aminopropyl phenylphosphine, packaged under argon in resealable chemseal bottles
CID PubChem 138827
Nom IUPAC 3-[3-aminopropyl(phényl)phosphanyl]propan-1-amine
SMILES NCCCP(CCCN)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Densité 1.03g/mL
Point d’ébullition 144°C (1 mmHg)
Indice de réfraction 1.5728
Quantité 2 g
Numéro UN UN3267
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 224.29
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(3-aminopropyl)phenylphosphine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
RUO– À des fins de recherche uniquement