Learn More
Bis[3-(triéthoxysilyl)propyl]tétrasulfure, S 22,3 % (typique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374558 25 g 25g
11364558 5 g 5g
11394558 100 g 100g
11384558 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11374558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042410.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Agent de couplage / réticulation pour les métaux précieux
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide is used in radial tires, rubber tire treads, carcass, tire walls, solid rubber tires and other rubber products. It acts as a chemical intermediate and as a cross linking agent. Furthermore, it acts as a coupling agent used to chemically modify silica surface. In addition, it serves as a curing agent for good heat aging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40372-72-3
Formule moléculaire C18H42O6S4Si2
Poids moléculaire (g/mol) 538.94
Numéro MDL MFCD00053751
Clé InChI VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulfide, 4,4,15,15-tetraethoxy-3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, unii-j98v193zry, bis 3-triethoxysilyl propyl tetrasulphide, 3,16-dioxa-8,9,10,11-tetrathia-4,15-disilaoctadecane, 4,4,15,15-tetraethoxy, silane coupler kh-858, acmc-1akw5, dsstox_cid_9362
CID PubChem 162012
Nom IUPAC triéthoxy-[3-(3-triéthoxysilylpropyltétrasulfanyl)propyl]silane
SMILES CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis[3- (triethoxysilyl)propyl]tetrasulfide
Densité 1.074 g/mL
Point d’ébullition 250°C (decomposition)
Point d’éclair 91°C (196°F)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Miscible with toluene,primary alcohols,ketones,benzene,chlorinated hydrocarbons,acetonitrile,dimethylformaminde and dimethysulfoxide. Immiscible with water.
Poids de la formule 538.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) S 22,3 % (type)
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(3-(triethoxysilyl)propyl)tetrasulfide