Learn More
bis(4-allyloxyphényl)sulfone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | bis(4-Allyloxyphenyl)sulfone |
| CAS | 41481-63-4 |
| Formule moléculaire | C18H18O4S |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H18O4S/c1-3-13-21-15-5-9-17(10-6-15)23(19,20)18-11-7-16(8-12-18)22-14-4-2/h3-12H,1-2,13-14H2 |
| SMILES | C=CCOc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(OCC=C)cc2 |
| Nom IUPAC | 1-prop-2-enoxy-4-(4-prop-2-enoxyphényl)sulfonylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 330.4 |
| Poids de la formule | 330.0926 |