Learn More
Éther bis(4-aminophényl), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11422848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11422848 500 g 500g
11354579 50 g 50g
11412848 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11422848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16815.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 101-80-4 | C12H12N2O | 200.241 g/mol
Bis(4-aminophenyl) ether is a monomer used as a cross-linking agent. It is also used in the preparation of poly(imideurea)s, polyimide silica composite membrane, which finds application in gas separation techniques. It is utilized in products such as wire enamels, coatings, adhesives, insulating varnishes, coated fabrics, flame-retardant fibers, oil sealants and retainers. Further, it is used in the preparation of polymer films for electrolyte membranes. In addition to this, it is used as an insulation for cables and printed circuits, and laminates and composite for aerospace vehicles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther bis(4-aminophényl) est un monomère utilisé comme agent réticulé. Il est également utilisé dans la préparation de la membrane composite en poly(imideurée)s, en silice polyimide, qui trouve son application dans les techniques de séparation des gaz. Il est utilisé dans des produits, tels que les fils de céramique, les revêtements, les adhésifs, les vernis isolants, les tissus enduits, les fibres ignifuges, les scellants à huile et les retenues. De plus, il est utilisé dans la préparation de films en polymère pour les membranes électrolytiques. En outre, il est utilisé comme isolant pour les câbles et les circuits imprimés, et laminés et composites pour les véhicules aérospatiaux.
Solubilité
Soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’eau, le benzène, le tétrachlorure de carbone, l’éthanol et le méthanol chaud.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 101-80-4
Formule moléculaire C12H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 200.241
Numéro MDL MFCD00007863
Clé InChI HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-oxydianiline, 4,4'-diaminodiphenyl ether, 4,4-oxydianiline, 4-aminophenyl ether, 4,4'-oxybisbenzenamine, oxydianiline, 4-4-aminophenoxy aniline, diaminodiphenyl ether, benzenamine, 4,4'-oxybis, p,p'-oxydianiline
CID PubChem 7579
ChEBI CHEBI:34384
Nom IUPAC 4-(4-aminophénoxy)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-aminophenyl) ether
Point de fusion 189°C to 192°C
Point d’ébullition 190°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 218°C (424°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 475735
Informations sur la solubilité Soluble in acetone. Insoluble in water,benzene,carbon tetrachloride,ethanol and hot methanol.
Poids de la formule 200.24
Pourcentage de pureté 98%