Learn More
Éther bis(4-chlorobutylique), TRC
Code produit 30330246
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330246 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330246 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB41863050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-chlorobutyl) Ether
CAS 6334-96-9
Formule moléculaire C8H16Cl2O
Quantité 50 g
Synonyme 1,1'-Oxybis[4-chlorobutane], 1,9-Dichloro-5-oxanonane, 4,4'-Dichlorobutyl Ether, 4,4'-Dichlorodibutyl Ether, NSC 26978
Formule InChI InChI=1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
SMILES ClCCCCOCCCCCl
Nom IUPAC 1-chloro-4-(4-chlorobutoxy)butane
Poids moléculaire (g/mol) 199.12
Poids de la formule 198.0578