Learn More
Disulfure bis4( -chlorophényl), 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491627 25 g 25g
11481627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11491627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25604.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1142-19-4 | C12H8Cl2S2 | 287.216 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1142-19-4
Formule moléculaire C12H8Cl2S2
Poids moléculaire (g/mol) 287.216
Numéro MDL MFCD00013642
Clé InChI ZIXXRXGPBFMPFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dichlorodiphenyl disulfide, bis 4-chlorophenyl disulfide, disulfide, bis 4-chlorophenyl, ddds, ddds pesticide, disulfide, bis p-chlorophenyl, p-chlorophenyl disulfide, 4-chlorophenyl disulfide, bis p-chlorophenyl disulfide, 4,4'-dichloro diphenyl disulfide
CID PubChem 14360
Nom IUPAC 1-chloro-4-[(4-chlorophényl)disulfanyl]benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1SSC2=CC=C(C=C2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-chlorophenyl) disulfide
Point de fusion 71°C to 74°C
Quantité 25 g
Beilstein 1644663
Poids de la formule 287.23
Pourcentage de pureté ≥98%