Learn More
Bis(4-chlorophényl)sulfone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11403188 100 g 100g
11413188 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18938.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287.15 g/mol
Bis(4-chlorophenyl) sulfone is used as a precursor to prepare 4,4'-diamino-diphenyl sulfone and polysulfone plastics. It is also used to prepare rigid and temperature resistant polymers such as PES or Udel through polymerization with bisphenol-A and bisphenol-S. Further, the udel polymer finds applications in plumbing pipes, printer cartridges and automobile fuses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bis(4-chlorophényl) sulfone est utilisée comme précurseur dans la préparation de la sulfone 4,4′-diamino-diphényl et des plastiques polysulfone. Elle est également utilisée pour préparer des polymères rigides et résistants à la température tels que le PES ou l’Udel par polymérisation avec du bisphénol-A et du bisphénol-S. De plus, le polymère Udel est utilisé dans les tuyaux de plomberie, les cartouches d’imprimante et les fusibles des automobiles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-07-9
Formule moléculaire C12H8Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 287.15
Numéro MDL MFCD00000619
Clé InChI GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
CID PubChem 6625
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-chlorophenyl) sulfone
Point de fusion 147°C to 150°C
Point d’ébullition 249°C to 251°C (10 mmHg)
Point d’éclair 233°C (451°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2052955
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1-chloro-4-(4-chlorophényl)sulfonylbenzène
Poids de la formule 287.17
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(4-chlorophenyl) sulphone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(4-chlorophenyl)sulphone