Learn More
Bis(4-chlorophényl)sulfone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413188 500 g 500g
11403188 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18938.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-07-9 | C12H8Cl2O2S | 287.15 g/mol
Bis(4-chlorophenyl) sulfone is used as a precursor to prepare 4,4'-diamino-diphenyl sulfone and polysulfone plastics. It is also used to prepare rigid and temperature resistant polymers such as PES or Udel through polymerization with bisphenol-A and bisphenol-S. Further, the udel polymer finds applications in plumbing pipes, printer cartridges and automobile fuses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La bis(4-chlorophényl) sulfone est utilisée comme précurseur dans la préparation de la sulfone 4,4′-diamino-diphényl et des plastiques polysulfone. Elle est également utilisée pour préparer des polymères rigides et résistants à la température tels que le PES ou l’Udel par polymérisation avec du bisphénol-A et du bisphénol-S. De plus, le polymère Udel est utilisé dans les tuyaux de plomberie, les cartouches d’imprimante et les fusibles des automobiles.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-07-9
Formule moléculaire C12H8Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 287.15
Numéro MDL MFCD00000619
Clé InChI GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dichlorodiphenyl sulfone, bis 4-chlorophenyl sulfone, p,p'-dichlorodiphenyl sulfone, sulfone, bis p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl sulfone, 1,1'-sulfonylbis 4-chlorobenzene, bis p-chlorophenyl sulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-chloro, p-chlorophenyl sulfone, 4,4'-dichlorodiphenylsulfone
CID PubChem 6625
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-chlorophenyl) sulfone
Point de fusion 147°C to 150°C
Point d’ébullition 249°C to 251°C (10 mmHg)
Point d’éclair 233°C (451°F)
Quantité 500 g
Beilstein 2052955
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Nom IUPAC 1-chloro-4-(4-chlorobenzènesulfonyle)benzène
Poids de la formule 287.17
Pourcentage de pureté 99%