Learn More
Éther bis(4-fluorophényl), 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11357885
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357885 1 g 1g
11367885 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02885.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 330-93-8
Formule moléculaire C12H8F2O
Poids moléculaire (g/mol) 206.19
Numéro MDL MFCD00013552
Clé InChI UUKHFGSOCZLVJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-fluorophenyl ether, 4,4'-oxybis fluorobenzene, 4-fluorophenyl ether, 4,4'-difluorodiphenyl ether, 1-fluoro-4-4-fluorophenoxy benzene, 1,1'-oxybis 4-fluorobenzene, unii-9r9o553twz, p-fluorophenyl ether, benzene, 1,1'-oxybis 4-fluoro
CID PubChem 67615
Nom IUPAC 1-fluoro-4-(4-fluorophénoxy)benzène
SMILES FC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-fluorophenyl) ether
Densité 1.23
Point d’ébullition 240°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.5375
Quantité 1 g
Beilstein 2559168
Poids de la formule 206.19
Pourcentage de pureté 98%