Learn More
Sulfone bis(4-fluorophényl), 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371687
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11371687 5 g 5g
11381687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11371687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04723.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 383-29-9 | C12H8F2O2S | 254.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 383-29-9
Formule moléculaire C12H8F2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 254.25
Numéro MDL MFCD00000350
Clé InChI PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-fluorophenyl sulfone, bis p-fluorophenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbis fluorobenzene, bis 4-fluorophenyl sulfone, 4,4'-difluorodiphenyl sulfone, 4-fluorophenyl sulphone, 4-fluorophenylsulfone, benzene, 1,1'-sulfonylbis 4-fluoro, 4,4'-difluorodiphenyl sulphone
CID PubChem 67842
Nom IUPAC 1-fluoro-4-(4-fluorophényl)sulfonylbenzène
SMILES FC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-fluorophenyl) sulfone
Point de fusion 97°C to 101°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 1970911
Poids de la formule 254.25
Pourcentage de pureté ≥98%