Learn More
Bis-(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol, Thermo Scientific™
Code produit. 10003460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
Code produit. 10003460
Marque: Thermo Scientific Acros 301640250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6948-88-5
Formule moléculaire C27H20O3
Poids moléculaire (g/mol) 392.454
Numéro MDL MFCD00003979
Clé InChI OUYLDJXFDLBCTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-hydroxy-1-naphthyl phenylmethanol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy-alpha-4-hydroxynaphthyl-alpha-phenylnaphthalene-1-methanol, 4-hydroxy-4-hydroxynaphthalen-1-yl-phenyl-methyl naphthalen-1-ol, bis 4-hydroxynaphthyl phenylmethan-1-ol, 4,4'-hydroxy phenyl methylene di 1-naphthol, 4,4-alpha-hydroxybenzylidene di-1-naphthol, bis-4-hydroxy-1 naphthyl-phenyl-methanol, 4,4-hydroxy phenyl methylene bis naphthalen-1-ol, 4-hydroxy 4-hydroxynaphthalen-1-yl benzyl naphthalen-1-ol
CID PubChem 81382
Nom IUPAC 4-[hydroxy-(4-hydroxynaphthalène-1-yl)-phénylméthyl]naphthalène-1-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C3=CC=CC=C32)O)(C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis-(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol
Point de fusion 121.0°C to 125.0°C
Couleur Rouge à marron
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 06, IV, 7666
Poids de la formule 392.46
Forme physique Powder