Learn More
Bis(4-hydroxy)benzophénone, TRC
Code produit 30136902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136902 5 g 5g
30010935 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136902 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4438005G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-99-4
Formule moléculaire C13 H10 O3
Poids moléculaire (g/mol) 214.22
Synonyme 4,4'-Dihydroxybenzophenone, Benzophenone, 4,4'-dihydroxy- (7CI,8CI), Bis(4-hydroxyphenyl)methanone, 4,4'-Dihydroxybenzophenone, 4,4'-Dihydroxydiphenyl ketone, 4,4'-Hydroxybenzophenone, 4-DHB, Bis(4-hydroxyphenyl) ketone, Bis(p-hydroxy)benzophenone, HBP, HBP (ketone), NSC 2831, p,p'-Dihydroxybenzophenone
Nom IUPAC Bis(4-hydroxyphényl)méthanone
SMILES Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(O)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Dihydroxybenzophenone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H10O3/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,14-15H
Poids de la formule 214.063