Learn More
Sulfone bis(4-hydroxyphényl), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403587
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403587 1000 g 1000g
11413587 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403587 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17342.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 80-09-1 | C12H10O4S | 250.27 g/mol
It is a reactant used in epoxy reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif utilisé dans les réactions époxy.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80-09-1
Formule moléculaire C12H10O4S
Poids moléculaire (g/mol) 250.27
Numéro MDL MFCD00002350
Clé InChI VPWNQTHUCYMVMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-sulfonyldiphenol, bisphenol s, bis 4-hydroxyphenyl sulfone, phenol, 4,4'-sulfonylbis, 4,4'-dihydroxydiphenyl sulfone, 4-hydroxyphenyl sulfone, bis p-hydroxyphenyl sulfone, 4,4'-sulfonylbisphenol, diphone c
CID PubChem 6626
ChEBI CHEBI:34372
Nom IUPAC 4-(4-hydroxybenzenesulfonyl)phenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-hydroxyphenyl) sulfone
Point de fusion 245°C to 250°C
Densité 1.366
Quantité 1000 g
Beilstein 2052954
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 250.28
Pourcentage de pureté 99%