Learn More
Bis(4-méthoxybenzyl)amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15411348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15411348 250 mg 250mg
15401348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15411348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55180.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 17061-62-0 | Molecular Formula: C16H19NO2 | Molecular Weight: 257.333 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17061-62-0
Formule moléculaire C16H19NO2
Poids moléculaire (g/mol) 257.333
Numéro MDL MFCD00277836
Clé InChI HBKPDEWGANZHJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-methoxybenzyl amine, bis-4-methoxy-benzyl-amine, n,n-bis 4-methoxybenzyl amine, bis 4-methoxyphenyl methyl amine, bis-4-methoxybenzyl-amine, benzenemethanamine, 4-methoxy-n-4-methoxyphenyl methyl, bis-4-methoxybenzyl amine, pubchem23909, di 4-methoxybenzyl amine, maybridge1_007781
CID PubChem 714952
Nom IUPAC 1-(4-méthoxyphényl)-N-[(4-méthoxyphényl)méthyl]méthanamine
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNCC2=CC=C(C=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-methoxybenzyl)amine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3259
Poids de la formule 257.33
Pourcentage de pureté 97%