Learn More
Disulfure de bis(4-méthoxyphényl), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487076
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487076 1 g 1g
11497076 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11487076 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25399.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5335-87-5 | C14H14O2S2 | 278.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5335-87-5
Formule moléculaire C14H14O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 278.38
Numéro MDL MFCD00041358
Clé InChI PZQGLCGLPMWYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis 4-methoxyphenyl disulfide, disulfide, bis 4-methoxyphenyl, p-methoxyphenyl disulfide, 4,4'-dimethoxy diphenyldisulfide, 4-methoxyphenyl disulfide, anisole, 4,4'-dithiodi, 1-methoxy-4-4-methoxyphenyl disulfanyl benzene, 1,2-bis 4-methoxyphenyl disulfane, bis p-methoxyphenyl disulfide
CID PubChem 79258
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-[(4-méthoxyphényl)disulfanyl]benzène
SMILES COC1=CC=C(SSC2=CC=C(OC)C=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-methoxyphenyl)disulfide
Point de fusion 37°C to 41°C
Point d’ébullition 200°C (3 mmHg)
Quantité 1 g
Beilstein 1914789
Poids de la formule 278.39
Pourcentage de pureté 97%