Learn More
Acide bis(4-méthoxyphényl)phosphinique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid |
| CAS | 20434-05-3 |
| Formule moléculaire | C14H15O4P |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | P,P-Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H15O4P/c1-17-11-3-7-13(8-4-11)19(15,16)14-9-5-12(18-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16) |
| SMILES | COC(C=C1)=CC=C1P(C2=CC=C(OC)C=C2)(O)=O |
| Nom IUPAC | acide bis(4-méthoxyphényl)phosphinique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 278.24 |
| Poids de la formule | 278.07 |