Learn More
Phtalate de bis(4-méthylpentyle), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(4-methylpentyl) phthalate |
| CAS | 259139-51-0 |
| Formule moléculaire | C20 H30 O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(4-methylpentyl) ester (9CI), Bis(4-methylpentyl) phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 1,2-bis(4-methylpentyl) ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H30O4/c1-15(2)9-7-13-23-19(21)17-11-5-6-12-18(17)20(22)24-14-8-10-16(3)4/h5-6,11-12,15-16H,7-10,13-14H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC(C)C |
| Nom IUPAC | bis(4-méthylpentyl) benzène-1,2-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 334.45 |
| Poids de la formule | 334.2144 |