Learn More
Bis(4-morpholinyl)méthane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498007
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15498007 5 g 5g
15408017 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51133.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5625-90-1 | C9H18N2O2 | 186.255 g/mol
It is employed as intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5625-90-1
Formule moléculaire C9H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 186.255
Numéro MDL MFCD00023369
Clé InChI MIFZZKZNMWTHJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimorpholinomethane, n,n'-dimorpholinomethane, 4,4-methylenedimorpholine, 4,4'-methylenedimorpholine, bismorpholino methane, n,n'-methylenebismorpholine, morpholine, 4,4'-methylenebis, unii-7o79dzw79z, bis morpholino-methan german, bis 4-morpholinyl methane
CID PubChem 21839
Nom IUPAC 4-(morpholine-4-ylméthyl)morpholine
SMILES C1COCCN1CN2CCOCC2
Specifications
Nom chimique ou matériau Bis(4-morpholinyl)methane
Point d’ébullition 122°C to 124°C (12 mmHg)
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 186.25
Pourcentage de pureté 98%