Learn More
Acide bis(4-nitrophényl)phosphorique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(4-nitrophenyl)phosphoric Acid |
| CAS | 645-15-8 |
| Formule moléculaire | C12 H9 N2 O8 P |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Ribavirin Impurity 29 (Bis(p-nitrophenyl) phosphate) |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H9N2O8P/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21-23(19,20)22-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,19,20) |
| SMILES | OP(=O)(Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | fosfato de bis(4-nitrofenilo) hidrógeno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 340.18 |
| Poids de la formule | 340.0097 |