Learn More
Bis(4-octylphényl)amine, TRC
Code produit 30329142
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329142 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329142 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB508900250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-octylphenyl)amine
CAS 101-67-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C28 H43 N
Quantité 250 mg
Synonyme Vanlube-81, p, p’-dioctyldiphenylamine
Formule InChI InChI=1S/C28H43N/c1-3-5-7-9-11-13-15-25-17-21-27(22-18-25)29-28-23-19-26(20-24-28)16-14-12-10-8-6-4-2/h17-24,29H,3-16H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCc1ccc(Nc2ccc(CCCCCCCC)cc2)cc1
Nom IUPAC 4-octyl-N-(4-octylphényl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 393.65
Poids de la formule 393.3396
Pourcentage de pureté >95