Learn More
Bis(4-tert-butylphényl)iodonium p-toluènesulfonate, qualité électronique, ≥99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465285
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465285 1 g 1g
15485285 250 mg 250mg
15475285 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15465285 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55188.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 131717-99-2 | C27H33IO3S | 564.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131717-99-2
Formule moléculaire C27H33IO3S
Poids moléculaire (g/mol) 564.52
Numéro MDL MFCD02683472
Clé InChI UEJFJTOGXLEPIV-UHFFFAOYSA-M
Synonyme bis 4-tert-butylphenyl iodanium tosylate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, 4,4-di-tert-butyldiphenyliodonium p-toluenesulfonate, acmc-20n1fr, bis 4-tert-butylphenyl iodonium tosylate, bis 4-tert-butylphenl iodonium p, bis p-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade, bis 4-tert-butylphenyl iodonium p-toluenesulfonate, electronic grade trace metals basis
CID PubChem 16216932
Nom IUPAC bis(4-tert-butylphényl)iodanium;4-méthylbenzènesulfonate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC(C)(C)C1=CC=C([I+]C2=CC=C(C=C2)C(C)(C)C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate
Point de fusion 237°C to 240°C
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 564.52
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Électronique
Forme physique Poudre