Learn More
Bis(4-tert-butylphényl)iodonium p-toluènesulfonate, qualité électronique, ≥99 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(4-tert-butylphenyl)iodonium p-toluenesulfonate |
| Point de fusion | 237°C to 240°C |
| Couleur | Blanc |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Poids de la formule | 564.52 |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | Électronique |
| Forme physique | Poudre |