Learn More
Phtalate de bis(6-méthylheptyle) (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phthalic acid, bis-iso-octyl ester |
| CAS | 27554-26-3 |
| Formule moléculaire | C24 H38 O4 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester (9CI), Phthalic acid, diisooctyl ester (6CI,7CI), Corflex 880, Diisooctyl 1,2-benzenedicarboxylate, Diisooctyl o-phthalate, Diisooctyl phthalate, Hexaplas DIOP, Hexaplas M/O, Jayflex DIOP, Unem 5005 |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCC |
| Nom IUPAC | dioctyl benzène-1,2-dicarboxylate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 390.56 |
| Poids de la formule | 390.277 |