Learn More
Tétrafluoroborate de bis(acétonitrile)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I), ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15490097
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
15490097 250 mg 250mg
15480097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15490097 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H66412.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 32679-03-1 | C12H18BF4IrN2 | 469.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 32679-03-1
Formule moléculaire C12H18BF4IrN2
Poids moléculaire (g/mol) 469.31
Numéro MDL MFCD28144566
Clé InChI VEAARGXUKIPMQB-SUESZSCISA-N
Nom IUPAC iridium(1+) (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene bis(acetonitrile) tetrafluoroboranuide
SMILES [Ir+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Specifica
Nom chimique ou matériau Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) tetrafluoroborate
Couleur Jaune
Quantité 250 mg
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 469.31
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.