Learn More
Tétrafluoroborate de bis(acétonitrile)(1,5-cyclooctadiène)rhodium(I), ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410097 5 g 5g
15400097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66191.06
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 32679-02-0 | C12H18BF4N2Rh | 380.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32679-02-0
Formule moléculaire C12H18BF4N2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 380.00
Numéro MDL MFCD06798085
Clé InChI KSMAFOANQHYEJG-SUESZSCISA-N
Synonyme bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium 1 tetrafluoroborate, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh cod mecn 2 bf4, bis acetonitrile 1,5-cyclooctadiene rhodium i te
CID PubChem 11132655
SMILES [Rh+].CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(acetonitrile)(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Sensibilité Air Sensitive
Nom IUPAC Acétonitrile ;(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène ;rhodium ;tétrafluoroborate
Poids de la formule 379.99
Pourcentage de pureté ≥97%
Forme physique Solide