Learn More
Bis(acétonitrile)dichloropalladium(II), Pd 40,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396697 5 g 5g
11306707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010002.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Isomérisation des oléfines, préparation d’acétals et d’esters hémiacétaux
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14592-56-4
Formule moléculaire C4H6Cl2N2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 259.42
Numéro MDL MFCD00013122
Clé InChI XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cis-Dichlorobis(acetonitrile)palladium(II)
Nom IUPAC palladium(2+) bis(acétonitrile) dichlorure
SMILES CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(acetonitrile)dichloropalladium(II)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile, acetone, chloroform
Poids de la formule 259.41
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 40,5 %
Forme physique Poudre