Learn More
Chlorure de bis(acétonitrile)palladium(II), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10572801 500 mg Flacon en verre 500mg
10742574 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10572801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209455000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 14592-56-4 | C4H6Cl2N2Pd | 259.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14592-56-4
Formule moléculaire C4H6Cl2N2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 259.42
Numéro MDL MFCD00013122
Clé InChI XGPJSRXOBCGBMN-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC palladium(2+) bis(acétonitrile) dichlorure
SMILES CC#N.CC#N.Cl[Pd++]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300°C
Couleur Brun-roux à orange
Analyse élémentaire 98.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CN)2PdCl2
Quantité 500 mg
Fieser 13,33; 15,28; 16,25; 17,30; 01,1015; 03,254; 04,435
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 259.4
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(acetonitrile)palladium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.