Learn More
Bis(acétoxydiméthylétain)oxyde
Code produit 11334547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11334547 5 g 5g
11344547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334547 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039610.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5926-79-4
Formule moléculaire C8H22O5Sn2
Poids moléculaire (g/mol) 435.68
Numéro MDL MFCD00070453
Clé InChI PTOQDQIJSRHODZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis acetoxydimethyltin oxide, 1,3-diacetoxy-1,1,3,3-tetramethyldistannoxane, bis-acetoxydimethyltin oxide, acetyloxy dimethylstannyl oxy dimethylstannyl acetate
CID PubChem 16683964
Nom IUPAC acétate de [[acétyloxy(diméthyl)stannyl]oxy-diméthylstannyl]
SMILES O.C[SnH2]C.C[SnH2]C.CC(O)=O.CC(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(acetoxydimethyltin)oxide
Point de fusion 240°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3146
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 431.61
Forme physique Poudre