Learn More
Melford bis-acrylamide
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
- Numéro CAS : 110-26-9
- Formulemoléculaire:C₇H₁₀N₂O₂
- Masse moléculaire : 154,2
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | bis-Acrylamide |
| CAS | 110-26-9 |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | C7H10N2O2 |