Learn More
Melford Solution de bis-acrylamide à 2 %
Code produit 30017949
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30017949 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30017949 Fournisseur Melford Code fournisseur A11275500.0
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Une solution de bis-acrylamide à 2 % (p/v).
Une solution de bis-acrylamide à 2 % (p/v).
Une solution de bis-acrylamide à 2 % (p/v).
Spécification
Nom chimique ou matériau bis-Acrylamide, 2%
CAS 110-26-9
Quantité 500 ml