Learn More
Bis-acrylamide (électrophorèse), Fisher BioReagents
Code produit 10689923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10689923 25 g Flacon poly 25g
10689733 100 g Flacon poly -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10689923 Supplier Fisher BioReagents Supplier No. BP17125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Le bis-acrylamide est un agent réticulé couramment utilisé dans la préparation de gels d’électrophorèse en polyacrylamide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-26-9
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.169
Clé InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N, N«–Methylene-bis-acrylamide
CID PubChem 8041
Nom IUPAC N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifications
Absorbance 0.2 AU max., 0.2 max. (1% solution) at 290nm
Nom chimique ou matériau Bis-Acrylamide
Forme physique Solide
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 5
Quantité 25 g
DNase Sans DNase
Conditionnement Flacon poly
Plage de pourcentage du dosage ≥95 %
Formule linéaire CH2CHCONHCH2NHCOCHCH2
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté ≥95%
Qualité Électrophorèse