Learn More
Trichlorhydrate de bis-benzimide H-33342 trihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15490227
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15490227 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15490227 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J62134.MC
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Coloration permettant d’identifier des profils spécifiques de bandes chromosomiques
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau bis-Benzimide H-33342 trihydrochloride trihydrate
CAS 23491-52-3
Couleur Jaune à vert
Formule moléculaire C27H28N6O
Numéro MDL MFCD00012679
Quantité 100 mg
Beilstein 4088183
Synonyme hoechst 33342, bisbenzimide, hoechst33342, unii-99kzs6cnzx, 99kzs6cnzx, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-1h,1'h-2,5'-bibenzo d imidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-benzimidazole, 2'-4-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bi-1h-benzimidazole, 2'-4'-ethoxyphenyl-5-4-methylpiperazin-1-yl-2,5'-bis-1h-benzimidazole trihydrochloride trihydrate, 2'-p-ethoxyphenyl-5-4-methyl-1-piperazinyl-2,5'-bibenzimidazole
Clé InChI PRDFBSVERLRRMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)C=C(C=C3)C4=NC5=C(N4)C=C(C=C5)N6CCN(CC6)C
Nom IUPAC 2-(4-éthoxyphényl)-6-[6-(4-méthylpipérazin-1-yl)-1H-benzimidazol-2-yl]-1H-benzimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 452.562
CID PubChem 1464
ChEBI CHEBI:51232
Poids de la formule 615.99 (561.94 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre