Learn More
Bis(cyclohexanone) oxaldihydrazone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11443344
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11443344 100 g 100g
11433344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443344 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10628.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    201.96€
    165.65€ / 100g
    Économisez 36.31€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 370-81-0 | C14H22N4O2 | 278.356 g/mol
Bis(cyclohexanone) oxaldihydrazone is used in the quantitative spectroscopic determination of copper. It is also essential for the experimental study of mitochondrial metabolism. It is used to study the human demyelinating diseases such as multiple sclerosis and components of neuroinflammation. Further, it acts as ligand and catalyzes Ullmann-type C-N bond forming reactions in the presence of copper salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’oxalihydrazone bis(cyclohexanone) est utilisée dans la détermination quantitative spectroscopique du cuivre. Elle est également essentielle pour l’étude expérimentale du métabolisme mitochondrial. Elle est utilisée pour étudier les maladies démyélinisantes humaines telles que la sclérose en plaques et les composants de la neuroinflammation. De plus, elle agit comme ligand et catalyse les réactions de formation de liaisons C-N de type Ullmann en présence de sel de cuivre.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 370-81-0
Formule moléculaire C14H22N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 278.356
Numéro MDL MFCD00001659
Clé InChI DSRJIHMZAQEUJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cuprizone, cuprizane, biscyclohexanone oxaldihydrazone, ethanedioic acid, bis cyclohexylidenehydrazide, oxalic acid bis cyclohexylidenehydrazide, biscyclohexanone oxalyldihydrazone, bis cyclohexanone oxaldihydrazone, cuprizon, unii-5n16u7e0ao, oxalic acid, bis cyclohexylidenehydrazide
CID PubChem 9723
Nom IUPAC N,N’-bis(cyclohexylidèneamino)oxamide
SMILES C1CCC(=NNC(=O)C(=O)NN=C2CCCCC2)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (cyclohexanone) oxaldihydrazone
Point de fusion 208°C to 212°C
Quantité 100 g
Beilstein 2388004
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 278.36
Pourcentage de pureté 98%