Learn More
Bis(cyclopentadiényl)cobalt, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11363307 1 g 1g
11383307 5 g 5g
11373307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11363307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 016857.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 1277-43-6 | C10H10Co | 189.123 g/mol
Bis(cyclopentadienyl)cobalt is used to catalyze the preparation of pyridines from alkynes and nitriles. It acts as a polymerization inhibitor of olefins. It is a common one-electron reducing agent in the laboratory. It reacts with carbon monoxide to prepare cobalt(I) derivative, cyclopentadienylcobalt dicarbonyl. It also serves as an internal standard in cyclic voltametry. Further, it finds use in Diels-Alder reactions. In addition to this, it is used as a paint drier and as an oxygen stripping agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1277-43-6
Formule moléculaire C10H10Co
Poids moléculaire (g/mol) 189.123
Numéro MDL MFCD00013749
Clé InChI SNBRJOIYNQIWSZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Cobaltocene
CID PubChem 24942376
Nom IUPAC cobalt(2+);cyclopenta-1,3-diène
SMILES C1C=CC=[C-]1.C1C=CC=[C-]1.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Point de fusion 176°C to 180°C (decomposition)
Quantité 1 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 189.12
Forme physique Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(cyclopentadienyl)cobalt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..