Learn More
Bis(cyclopentadiényl)diméthyltitane, 5 % en poids dans du toluène, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10591293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10591293 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10591293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 301761000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(cyclopentadienyl)dimethyltitanium
Note relative au nom 5 wt. % solution in Toluene
CAS 1271-66-5, 108-88-3
Couleur Orange au rouge
Densité 0.9g/mL
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule moléculaire C12H20Ti
Numéro MDL MFCD02093882
Quantité 100 mL
Synonyme bis cyclopentadienyl dimethyltitanium, dimethyltitanocene in tetrahydrofuran/toluene
Clé InChI CRKLPNOLYBORCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C.C.C1C=CC=C1.C1C=CC=C1.[Ti]
Nom IUPAC cyclopenta-1,3-diène ; méthane ; titane
Poids moléculaire (g/mol) 212.159
CID PubChem 131674729
Poids de la formule 208.14
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(cyclopentadienyl)dimethyltitanium, 5 wt% solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.