Learn More
Bis(cyclopentadiényl)manganèse, sublimé, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Dans une ampoule sous argon
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bis(cyclopentadienyl)manganese |
| Note relative au nom | Sublimed |
| Point de fusion | 175°C |
| Point d’ébullition | 245°C |
| Point d’éclair | 52°C (126°F) |
| Conditionnement | Ampoule |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN3181 |
| Sensibilité | Air and moisture sensitive |
| Poids de la formule | 185.13 |
| Afficher plus |