Learn More
Dichlorure de bis(cyclopentadiényl)titane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490323 10 g 10g
11400333 50 g 50g
11410333 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490323 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11456.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti-2 | 248.957 g/mol
One-pot synthesis of α-methylene-γ-butyrolactones from benzaldehydes and bromomethylacrylates. Bis-(cyclopentadienyl)-titanium dichloride alkylaluminum complexls acts as catalysts for the polymerization of ethylene. Polyethylene prepared with these catalysts. Complexes of aluminum chloride and methylaluminum dichloride with bis-(cyclopentadienyl)-titanium dichloride as catalysts for the polymerization of ethylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Synthèse à un pot de α ;-méthylène-γ ;-butyrolactones à partir de benzaldéhydes et de bromométhylacrylates. Les complexes de dichlorure de bis-(cyclopentadiényl)-titane alkylaluminium agissent comme catalyseurs pour la polymérisation de l‘éthylène. Polyéthylène préparé avec ces catalyseurs. Complexes de chlorure d‘aluminium et de dichlorure de méthylaluminium avec du dichlorure de bis-(cyclopentadiényl)-titane comme catalyseurs pour la polymérisation de l‘éthylène.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker à l‘écart des agents oxydants forts, de l‘humidité, de l‘eau et de l‘air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1271-19-8
Formule moléculaire C10H10Cl2Ti-2
Poids moléculaire (g/mol) 248.957
Numéro MDL MFCD00003723
Clé InChI MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride
CID PubChem 124040768
Nom IUPAC Cyclopenta-1,3-diène ; titane(2+) ; dichlorure
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (cyclopentadienyl)titanium dichloride
Point de fusion ∼285°C (decomposition)
Densité 1.6
Odeur Odorless
Quantité 10 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Merck Index 14,9482
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water
Poids de la formule 249
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanocene dichloride