Learn More
Dichlorure de bis(cyclopentadiényl)titane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10185220 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10185220 10 g Flacon en verre -
10052690 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10185220 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 215760100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1271-19-8 | C10H10Cl2Ti | 249 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1271-19-8
Formule moléculaire C10H10Cl2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 249
Numéro MDL MFCD00003723
Clé InChI MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L
Synonyme Titanocene dichloride
CID PubChem 124040768
Nom IUPAC Cyclopenta-1,3-diène ; titane(2+) ; dichlorure
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 287.0°C to 289.0°C
Couleur De bordeaux à rouge
Densité 1.6000g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Fieser 06,48
Merck Index 15, 9638
Gravité spécifique 1.6
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses. Other solubilities: soluble in aromatic hydrocarbons, thf, halogenated, solvents, acetonitrile,, slightly soluble in chloroform, ethanol < 1mg/l,, acetone < 1mg/l
Poids de la formule 249
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.