Learn More
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012547.06
| Quantité | 5g |
|---|
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Packaged under argon
Identifiants chimiques
| 1271-19-8 | |
| 248.957 | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| 124040768 | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| MFCD00003723 | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride |
Spécification
| Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride | |
| 1.60 g/mL | |
| C10H10Cl2Ti-2 | |
| 5g | |
| 14,9482 | |
| It is insoluble in water | |
| [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+2] | |
| 248.957 | |
| 249 |
| 1271-19-8 | |
| Odorless | |
| MFCD00003723 | |
| Air and moisture sensitive | |
| Dichlorobis(cyclopentadienyl)titanium; Titanocene dichloride | |
| MKNXBRLZBFVUPV-UHFFFAOYSA-L | |
| cyclopenta-1,3-diene;titanium(2+);dichloride | |
| 124040768 |
Sécurité et traitement
- Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..