Learn More
Dichlorure de bis(cyclopentadiényl)tungstène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11388508 250 mg 250mg
11378508 1 g 1g
11398508 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11388508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040521.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12184-26-8
Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12184-26-8
Numéro MDL MFCD00269852
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(cyclopentadienyl)tungsten dichloride
Point de fusion >350°C
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3261
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 384.95
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre