Learn More
Bromure de bis(cyclopentadiényl)vanadium, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11438520
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438520 5 g 5g
11428520 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438520 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044360.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64815-29-8
Formule moléculaire C10H10Br3V-5
Poids moléculaire (g/mol) 420.843
Numéro MDL MFCD03701567
Clé InChI QHYHAEAMZXFABY-UHFFFAOYSA-K
CID PubChem 132984028
Nom IUPAC cyclopenta-1,3-diène ;vanadium ; tribromure
SMILES [CH-]1C=CC=C1.[CH-]1C=CC=C1.[V].[Br-].[Br-].[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (cyclopentadienyl)vanadium bromide
Point de fusion 221°C to 222°C
Point d’ébullition 165°C (0.2 mmHg)(sublimation)
Conditionnement Ampoule
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Air and moisture sensitive
Poids de la formule 261.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre