Learn More
Bis(di-tert-butyl-phénylphosphine)palladium(0), Pd 19,3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15427115
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15427115 250 mg 250mg
15417115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15427115 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045853.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 52359-17-8 | C28H46P2Pd | 551.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52359-17-8
Formule moléculaire C28H46P2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 551.04
Numéro MDL MFCD15071400
Clé InChI KJTQUBRAVOMHKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme palladium, bis bis 1,1-dimethylethyl phenylphosphine, di-tert-butyl phenyl phosphane-palladium 2/1, bis di-tert-butyl phenyl phosphane palladium
CID PubChem 71365671
Nom IUPAC ditert-butyl(phényl)phosphane ; palladium
SMILES [Pd].CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C1=CC=CC=C1)C(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis (di-tert-butyl-phenylphosphine)palladium (0)
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 551.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 19.3%
Forme physique Cristalline