Learn More
Bis(dibenzylideneacétone)palladium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10678201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10678201 5 g Flacon en verre 5g
10571511 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10678201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 291970050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32005-36-0 | C34H28O2Pd | 575.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32005-36-0
Formule moléculaire C34H28O2Pd
Poids moléculaire (g/mol) 575.02
Numéro MDL MFCD00051942
Clé InChI UKSZBOKPHAQOMP-SVLSSHOZSA-N
Synonyme bis dibenzylideneacetone palladium, bis dibenzylideneacetone palladium 0, pd dba 2, 1e,4e-1,5-diphenylpenta-1,4-dien-3-one; palladium, bis dibenzyldeneacetone palladium 0, tris dibenzylideneacetone dipalladium o, palladium 0 bis dibenzylideneacetone, pubchem14428
CID PubChem 6505921
Nom IUPAC (1E,4E)-1,5-diphénylpenta-1,4-dièn-3-one ; palladium
SMILES [Pd].O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1.O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)/C=C/C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Point de fusion 150.0°C
Couleur Noir à marron rouge
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Pd(C6H5CH=CHC(O)CH=CHC6H5)2
Quantité 5 g
Fieser 15,302
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 575.02
Pourcentage de pureté 16 to 21% (Pd)
Forme physique Poudre fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(dibenzylideneacetone)palladium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.