Learn More
Bis(dichlorophosphino)méthane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10494505 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10494505 1 g Flacon en verre 1g
10228903 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10494505 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 383000010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 28240-68-8 | CH2Cl4P2 | 217.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28240-68-8
Formule moléculaire CH2Cl4P2
Poids moléculaire (g/mol) 217.79
Numéro MDL MFCD01073767
Clé InChI OEKLCAXLANZKPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis dichlorophosphino methane, dichloro dichlorophosphanyl methyl phosphane, acmc-1cq46, methylenebis dichlorophosphine, methylenebis phosphonous dichloride, dichloro dichlorophosphanylmethyl phosphane, phosphonous dichloride,p,p'-methylenebis
CID PubChem 2784185
Nom IUPAC dichloro(dichlorophosphanylméthyl)phosphane
SMILES C(P(Cl)Cl)P(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(dichlorophosphino)methane
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.6010g/mL
Point d’ébullition 101.0°C to 105.0°C (22.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (Cl2P)2CH2
Indice de réfraction 1.5920 to 1.5950
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.601
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 217.79
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(dichlorophosphino)methane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.