Learn More
Bis(diisopropylamino)chlorophosphine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10135620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10135620 5 g Flacon en verre 5g
10627684 1 g Flacon en verre 1g
11995841 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10135620 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 321560050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.80€
    81.65€ / 5g
    Économisez 14.15€
    14% de réduction
Visa alla kampanjer
 Article restreint
En stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 56183-63-2 | C12H28ClN2P | 266.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56183-63-2
Formule moléculaire C12H28ClN2P
Poids moléculaire (g/mol) 266.79
Numéro MDL MFCD00061482
Clé InChI FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis diisopropylamino chlorophosphine, phosphorodiamidous chloride, tetrakis 1-methylethyl, chloro diisopropylamino phosphanyl diisopropylamine, pubchem6478, acmc-1av77, bisdiisopropylaminochlorophosphine, bis diisopropyamino chlorophosphine, bis di-isopropylamino chlorophosphine, bis n,n-diisopropylamino chlorophosphine, chlorobis n,n-diisopropylamino phosphine
CID PubChem 2733425
Nom IUPAC N-[chloro-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Point de fusion 100.0°C to 110.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [((CH3)2CH)2N]2PCl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 266.8
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.