Learn More
Bis(diisopropylamino)chlorophosphine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11995841 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11995841 25 g Flacon en verre 25g
10627684 1 g Flacon en verre 1g
10135620 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11995841 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 321560250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    463.00€
    379.65€ / 25g
    Économisez 83.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56183-63-2 | C12H28ClN2P | 266.79 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56183-63-2
Formule moléculaire C12H28ClN2P
Poids moléculaire (g/mol) 266.79
Numéro MDL MFCD00061482
Clé InChI FEHUTHGOLLQBNW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis diisopropylamino chlorophosphine, phosphorodiamidous chloride, tetrakis 1-methylethyl, chloro diisopropylamino phosphanyl diisopropylamine, pubchem6478, acmc-1av77, bisdiisopropylaminochlorophosphine, bis diisopropyamino chlorophosphine, bis di-isopropylamino chlorophosphine, bis n,n-diisopropylamino chlorophosphine, chlorobis n,n-diisopropylamino phosphine
CID PubChem 2733425
Nom IUPAC N-[chloro-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]-N-propan-2-ylpropan-2-amine
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(Cl)N(C(C)C)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Point de fusion 100.0°C to 110.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [((CH3)2CH)2N]2PCl
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 266.8
compliance-icons
Identifiant produit
  • Bis(diisopropylamino)chlorophosphine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.