Learn More
[Bis(diphénylphosphino)éthane]dichloronickel, TRC
Code produit 30343567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343567 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB4304555G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau [Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel
CAS 14647-23-5
Formule moléculaire C26H24Cl2NiP2
Quantité 5 g
Synonyme (SP-4-2)-Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']nickel, cis-Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]nickel, 1,2-Ethanediylbis[diphenylphosphine Nickel Complex, 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethanenickel Dichloride, 1,2-Ethylenebis(diphenylphosphine)nickel Dichloride, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]nickel, Dichloro[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II), Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]-P,P']nickel, Dichloro[1,2-ethanediylbis[diphenylphosphine]]nickel, Dichloro[ethylenebis[diphenylphosphine]]nickel, Dichlorobis[(diphenylphosphino)ethane]nickel(II), Nickel 1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane Dichloride, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]dichloronickel, [1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane]nickel(II) Chloride, cis-(1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane)dichloronickel
Formule InChI InChI=1S/C26H24P2.2ClH.Ni/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
SMILES Cl[Ni]1(Cl)[P](CC[P]1(c2ccccc2)c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
Nom IUPAC 2-difenilfosfaniletil(difenil)fosfano; níquel(2+); dicloruro
Poids moléculaire (g/mol) 528.02