Learn More
Bis(diphénylphosphino)méthane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494577
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494577 50 g 50g
11344579 2 g 2g
11484577 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494577 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21112.18
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 2071-20-7 | C25H22P2 | 384.40 g/mol
It is applied as an organic synthesis catalyst. It is also used as an intermediate in flavor and fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme catalyseur de synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la saveur et les parfums.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2071-20-7
Formule moléculaire C25H22P2
Poids moléculaire (g/mol) 384.40
Numéro MDL MFCD00003537
Clé InChI XGCDBGRZEKYHNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bis diphenylphosphino methane, dppm, methylenebis diphenylphosphine, phosphine, methylenebis diphenyl, tetraphenylmethylenediphosphine, unii-i5o2hzr38v, methanediylbis diphenylphosphine, diphenylphosphanyl methyl diphenylphosphane, 1,1-bis diphenylphosphino methane
CID PubChem 74952
Nom IUPAC diphénylphosphanylméthyl(diphényl)phosphane
SMILES C(P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(diphenylphosphino)methane
Point de fusion 118°C to 119°C
Quantité 50 g
Beilstein 758760
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 384.4
Pourcentage de pureté 97%