Learn More
Dichlorure de bis(éthylcyclopentadiényl) titane(IV), +98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11416560
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11416560 1 g 1g
11426560 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416560 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27618.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 35625-75-3
Formule moléculaire C14H18Cl2Ti
Poids moléculaire (g/mol) 305.065
Numéro MDL MFCD01862447
Clé InChI NDYCJOIYEZKDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme bis ethylcyclopentadienyl titanium dichloride, titanium 4+ chloride 2-ethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2, titanium 4+ ion bis 2-ethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide dichloride
CID PubChem 74765430
Nom IUPAC 2-éthylcyclopenta-1,3-diène ; titane(4+) ; dichlorure
SMILES CCC1=[C-]CC=C1.CCC1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Bis(ethylcyclopentadienyl)titanium(IV) dichloride
Point de fusion 137°C to 140°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 305.08
Pourcentage de pureté ≥98%